Documenti fondamentali
392626
Sigma-Aldrich
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
technical grade
Sinonimo/i:
(Hydroxymethyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl phosphonomethanol
About This Item
Formula condensata:
HOCH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies
  • Dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition
  • Phosphonates for anti-HIV-1 activity
  • Homo and copolymers of phosphonated norbornenes
Involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles
Reactant for Mitsunobu reactions
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>752.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 400 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)