327743
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 20,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
average Mw 20,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 20,000) is a synthetic thermoplastic, that finds a variety of applications owing to its characteristics like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Weathering of Polymers (1983)