Documenti fondamentali
327727
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
average Mw 4,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 4,000) is a synthetic thermoplastic, that is attractive for a wide range of applications because of its properties such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Weathering of Polymers (1983)