Documenti fondamentali
327824
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 800
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
average Mw 800 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.576
Formato
neat
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 800), a synthetic thermoplastic, is useful in a broad range of applications due to its rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Weathering of Polymers (1983)