182230
Poly(methyl methacrylate)
Sinonimo/i:
PMMA
About This Item
Prodotti consigliati
Temp. autoaccensione
580 °F
Livello qualitativo
Impurezze
may contain ≤2.0% toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.49
Viscosità intrinseca
0.20 dL/g(lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Some studies report its use in
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.