Documenti fondamentali
GF33028635
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, max. particle size 600micron, weight 500 g, natural
Sinonimo/i:
ME306020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 330-286-35
Peso
500 g
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)