Key Documents
NIST1488
Poly(methyl methacrylate)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Sinonimo/i:
PMMA
About This Item
Formula condensata:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
NIST standard reference material
Temp. autoaccensione
580 °F
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Formato
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)