Documenti fondamentali
366668
Sigma-Aldrich
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
96%
Sinonimo/i:
[(Methylthio)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphonate
thioether
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of (+)-minfiensine via organocatalytic Diels-Alder/amine cyclization and 6-exo-dig radical cyclization
  • Preparation of fused nitrogen, sulfur, and phosphorus containing-heterocycles and relevant difurylpyridazine phosphonates with antimicrobial activity
  • Preparation of phosphorus and sulfur stereoisomers of Et menthyl [(methylsulfinyl)methyl]phosphonate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)