Key Documents
667129
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-69 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)