Documenti fondamentali
666432
Sigma-Aldrich
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl thianaphthene-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
70-74 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)