661228
3-Amino-2-bromopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
76-80 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis, 2404-2404 (2006)