Key Documents
662720
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5604
Densità
1.495 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)