429112
2-Bromo-6-methylpyridine
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Bromo-2-picoline, 6-Methyl-2-bromopyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.512 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine
- 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone
- 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine
- N,N′-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy)
- 2-methyl-6-(trimethylstannanyl)pyridine
- 2-(6-methylpyridin-2-yl)propan-2-ol
- bis[(2-bromo-6-methylpyridinium)hexafluorosilicate] monohydrate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?