Documenti fondamentali
657123
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodobenzonitrile
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-iodo-4-cyanobenzene, 4-Cyano-2-iodoaniline
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(NH2)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Palladium-catalyzed carbonylation of iodoanilines provides ketoamides in the presence of primary and secondary amines.
Reactant involved in:
  • Hydroamination-double hydroarylation for synthesis of fuzed carbazoles
  • Cycloisomerizations of aromatic homo- and bis-homopropargylic amine / amide intermediates
  • Asymmetric organocatalytic condensation and cycloaddition
  • Regioselective aryl C-H bond functionalization
  • Synthesis of [(triisopropylsilyl)ethynyl]indole derivatives
  • Domino condensation / S-arylation / heterocyclization reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 62, 12051-12051 (2006)