597988
Cyclopropylboronic acid
Sinonimo/i:
Cyclopropaneboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
90-95 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OB(O)C1CC1
InChI
1S/C3H7BO2/c5-4(6)3-1-2-3/h3,5-6H,1-2H2
WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Microwave-assisted copper(II)-catalyzed N-cyclopropylation
- Nickel- and copper-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction of arenes
- Palladacycle-catalyzed Suzuki-cross coupling of aryl halides with cyclopropylboronic acid
- Palladium(0)-catalyzed cyclopropane C-H bond functionalization
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling
- Palladium-catalyzed ligand-directed oxidative functionalization of cyclopropanes
- Palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction
Reagent used in Preparation of
- Diaryl ketones by arylation of arylboronic acids with aromatic aldehydes catalyzed by Cu(OTf)2 and Xantphos
- Aminothiazolylpyrrolidine-based tartrate diamides as TACE inhibitors to treat inflammatory disorders and cancer
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?