Documenti fondamentali
697311
Sigma-Aldrich
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
Cyclopropylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
183-193 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)