Documenti fondamentali
597651
Sigma-Aldrich
2-Ethynylaniline
98%
Sinonimo/i:
(o-Aminophenyl)acetylene, 2-Aminophenylacetylene, 2-Aminophenylethyne, 2-Ethynylbenzenamine, 2-Ethynylphenylamine, o-Ethynylaniline
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6200 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
James M Stubbs et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(22), 7928-7937 (2019-05-16)
A series of [Ru(Cp/Cp*)(PR2NR'2)(MeCN)]PF6 complexes were prepared, in which the steric and electronic properties of the primary coordination sphere were varied (R = Ph, t-Bu, Bn; and Cp vs. Cp*). These complexes were catalytically active in the cyclization of alkyne