Documenti fondamentali
579637
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-5-iodothiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5IOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(I)s1
InChI
1S/C6H5IOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,1H3
XBUCSKKBSJSRLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)