226076
Benzaldehyde dimethyl acetal
99%
Sinonimo/i:
α,α-Dimethoxytoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzaldehyde dimethyl acetal is derived from the condensation reaction between benzaldehyde and methanol. It is used as a protecting group.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup