773069
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
Saggio
97% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
234-239 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Applicazioni
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?