Documenti fondamentali
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Methyl aspartic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
135-140 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Applicazioni
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)