Documenti fondamentali
578770
Sigma-Aldrich
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane, 2-(Pyridin-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-Pyridylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
149-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction