663816
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediboronic acid dipinacol ester, 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), cyclic bis(tetramethylethylene) ester p-Benzenediboronic acid
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
241-245 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H28B2O4/c1-15(2)16(3,4)22-19(21-15)13-9-11-14(12-10-13)20-23-17(5,6)18(7,8)24-20/h9-12H,1-8H3
UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and polymerizations
Reagent used in Prepration of
- Efficient solar cell photoelectric polymers
- Field-effect transistors and photovoltaic cells
- Fluorescent compounds and materials such as Blue OLED devices, Blue Polymeric Light Emitting Diodes, and White LEDs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
663816-5G | 4061832880839 |