Documenti fondamentali
513490
Sigma-Aldrich
4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
228-231 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-9(6-8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.