Key Documents
699470
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16BIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
101-105 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)