Documenti fondamentali
522570
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
Articoli
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.