721433
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-(4-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#C
InChI
1S/C14H17BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h1,7-10H,2-5H3
LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester can be used:
- For the functionalization of platinum nanoparticles to leverage their photoluminescence properties.
- As an intermediate in the synthesis of covalent heterodyads of chlorophyll derivatives applicable as supramolecular light-harvesting systems.
- As an intermediate in the preparation of F-18 radiolabeled galectin-3 inhibitors, which are used as surrogate positron emission tomography (PET) tracers of TD139 and GB1107.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?