539392
2-Bromo-4′-cyanoacetophenone
96%
Saggio
96%
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
nitrile
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4H,5H2
LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-acylindolizines
- (2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol
- 1-[2-(4-cyanophenyl)-2-oxoethyl]-1,10-phenanthrolinium bromide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?