115835
2-Bromoacetophenone
98%
Sinonimo/i:
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
135 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)