115665
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?