B83606
4-Methylbenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
p-Xylyl bromide
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impurezze
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
P. eboll.
218-220 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?