Key Documents
532738
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
231-232 °C (lit.)
Densità
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, also known as m-fluorobenzenesulfonyl chloride, is a fluorinated arylsulfonyl chloride. It can be prepared from 1,3-benzenedisulfonyl fluoride.
Applicazioni
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2-(3-fluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(3-fluorophenyl)pyrrole.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Potassium fluoride catalyzed fluorodesulfonylations of aryl sulfonyl fluorides.
Van der Puy M.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4398-4401 (1988)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)