565849
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulfonyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, [p-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, p-Trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride and N-vinylpyrrolidinone in acetonitrile can undergo photo-irradiation with visible light in the presence of Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 ([4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III)hexafluorophosphate) and disodium phosphate to give the corresponding E-vinyl sulfone.
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.