Documenti fondamentali
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
Sinonimo/i:
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Armin Eraghi Kazzaz et al.
Journal of colloid and interface science, 561, 231-243 (2019-12-13)
Amphoteric polymers have tremendous applications in colloidal systems. Despite the enormous availability of lignin, the generation of amphoteric lignin polymer has yet to be discovered. In this work, amphoteric lignin was synthesized in an industrially attractive aqueous system via integrating