B2912
3-Bromopropanesulfonic acid sodium salt
≥97%
Sinonimo/i:
Sodium 3-bromo-1-propanesulfonate
About This Item
Formula condensata:
C3H6BrO3SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stato
solid
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?