P50706
1,3-Propanesultone
98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
180 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst that can be used in hydrolysis of cellulose.
- Zwitterionic-type molten salts with unique ion conductive properties.
- Zwitterionic organofunctional silicones by the quaternization of organic amine functional silicones.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
340.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
171.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?