Documenti fondamentali
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid
technical, ≥80% (T)
Sinonimo/i:
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.16
Beilstein:
1753832
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥80% (T)
Impurezze
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
Densità
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
sulfonic acid
Stringa SMILE
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
may contain up to ~40% (NMR) 3,3′-Oxydi(propanesulfonic acid)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned