117196
(2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
98%
Sinonimo/i:
Bromocholine Bromide
Saggio
98%
Punto di fusione
244 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)CCBr
InChI
1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?