234435
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
98%
Sinonimo/i:
Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Choline dichloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
239-243 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?