Documenti fondamentali
518980
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methoxyphenyl)vinylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]boronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
140-144 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Enantioselective conjugate addition reactions with indole-appended enones
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling reactions
  • Petasis asymmetric dihydroxylation for synthesis of (dihydroxy)homotyrosines
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Asymmetric Michael addition with hydroxycinnamaldehydes
  • Cobalt-catalyzed coupling for synthesis of phenylbutenylheteroarenes
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2