Key Documents
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Sinonimo/i:
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
269-274 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)