570214
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
27-33 °C (lit.)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
- Cycloaddition reactions
- Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
- Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
- Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
- Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
570214-5G | |
570214-1G | 4061826064788 |