Documenti fondamentali
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433
Densità
0.881 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
53.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)