Documenti fondamentali
579386
Sigma-Aldrich
trans-1-Heptenylboronic acid
Sinonimo/i:
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
107-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura alkenylation
  • Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
  • Double Suzuki couplings
  • Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)