Documenti fondamentali
686875
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylethenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4422
Densità
0.8879 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)