Key Documents
197335
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
≥98%
Sinonimo/i:
Boric acid triisopropyl ester, Boron isopropoxide, Triisopropoxyborane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHO]3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.07
Beilstein:
1701469
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
76 mmHg ( 75 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1% isopropanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. eboll.
139-141 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trialkyl borate with good thermal properties.
Applicazioni
Reagent used to ortho-borylate 1-substituted naphthalenes for Pd-catalyzed coupling with aryl halides.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress