Documenti fondamentali
90795
Sigma-Aldrich
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3O]3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.15
Beilstein:
1703865
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
7.95 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
P. ebollizione
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tributyl borate is an organoboron compound, that is often used as a reagent in organic synthesis for the preparation of various boronic acid derivatives, which are widely used in Suzuki coupling reactions in the synthesis of biaryls and other organic molecules. It is also used as a catalyst in a range of organic reactions, including the transesterification of esters and Biginelli reactions.
Applicazioni
Tributyl borate can be used as:    
  • A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.   
  • A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4