202851
Boric anhydride
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Boron trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble at 20 °C
Densità
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?