Documenti fondamentali
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
About This Item
Formula condensata:
11B2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 11B
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Boron ≥95% (boron), amorphous powder
Sigma-Aldrich
15580
Boron
Boron crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
Boron
Acido borico BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
Acido borico