Documenti fondamentali
348635
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) borate
99%
Sinonimo/i:
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, Tris(trimethylsiloxy)boron, tris(trimethylsiloxy)borane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.38
Beilstein:
1772733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
186 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fuqiang An et al.
Scientific reports, 9(1), 14108-14108 (2019-10-03)
Recently, high-energy density cells containing nickel-rich cathodes and silicon-based anodes have become a practical solution for increasing the driving range of electric vehicles. However, their long-term durability and storage performance is comparatively poor because of the unstable cathode-electrolyte-interphase (CEI) of